accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1746-11-8

H3CO

CAS RN 1746-11-8

IUPAC Name: 2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Synonyme: 2-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran
Molekulargewicht (g/mol): 134.18
Summenformel: C9H10O
InChi Key: BWCJVGMZEQDOMY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CC2=CC=CC=C2O1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern