CAS RN 174819-21-7
CAS RN 174819-21-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
SE 563, TRC
CAS: 174819-21-7 Summenformel: C22 H17 Cl F3 N O3 Molekulargewicht (g/mol): 435.82 Synonym: 2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (4S)-,2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (4S)- (9CI),2H-3,1-Benzoxazin-2-one, 6-chloro-4-(cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-, (S)-,SE 563 IUPAC-Name: (4S)-6-chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4-(trifluoromethyl)-3,1-benzoxazin-2-one SMILES: COc1ccc(CN2C(=O)O[C@@](C#CC3CC3)(c4cc(Cl)ccc24)C(F)(F)F)cc1