CAS RN 17527-29-6
CAS RN 17527-29-6
IUPAC Name:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl prop-2-enoate
Synonyme:
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl prop-2-enoate
Molekulargewicht (g/mol):
418.15
Summenformel:
C11H7F13O2
InChi Key:
VPKQPPJQTZJZDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCOC(=O)C=C
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylacrylat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1H,1H,2H,2H-Perfluoroctylacrylat, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.