accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 17680-04-5

OOMgBr

CAS RN 17680-04-5

IUPAC Name: magnesium(2+) 2H-1,3-benzodioxol-5-ide bromide
Synonyme: magnesium(2+) 2H-1,3-benzodioxol-5-ide bromide
Molekulargewicht (g/mol): 225.32
Summenformel: C7H5BrMgO2
InChi Key: KLRLIDQAFFVFCV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].C1OC2=CC=[C-]C=C2O1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern