Learn More
3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesiumbromid, 0.50 mol/l in 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15401426
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15401426 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15401426 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54632.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
3,4-(Methylendioxy)phenylmagnesiumbromid wird als Zwischenprodukt in organischen chemischen Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,4-(Methylenedioxy)phenylmagnesium bromide
CAS 17680-04-5
Summenformel C7H5BrMgO2
MDL-Nummer MFCD01863705
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2924
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Synonym 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, jfuhzuguhblmlb-uhfffaoysa-m, 1,3-benzodioxol-5-yl magnesium bromide, 3,4-methylenedioxyphenyl magnesium bromide, 3.4-methylene dioxy-phenyl-magnesium bromide, 5-bromomagnesio-2h-1,3-benzodioxole, 3,4-methylenedioxyphenylmagnesium bromide, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide, 0.50 m in 2-methf, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 3,4-methylenedioxy phenylmagnesium bromide solution, 1.0 m in thf: toluene 1:1, grignard reagent
Löslichkeitsinformationen It reacts with water.
InChI-Schlüssel JFUHZUGUHBLMLB-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C2OCOC2=C1
IUPAC-Name Magnesium;5H-1,3-Benzodioxol-5-id;Bromid
Molekulargewicht (g/mol) 225.32
PubChem CID 4429644
Formelmasse 225.32
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M in 2-MeTHF