accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1782531-99-0

H3CNNNCH3CH3HNONOCH3HClHCl(E/Z)

CAS RN 1782531-99-0

IUPAC Name: 5-{[3-(dimethylamino)propyl]imino}-3,10-dimethyl-1H,2H,3H,4H,5H,10H-pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4-dione dihydrochloride
Synonyme: 5-{[3-(dimethylamino)propyl]imino}-3,10-dimethyl-1H-pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4-dione dihydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 414.33
Summenformel: C18H25Cl2N5O2
InChi Key: MADKBDHYUMEAOS-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.Cl.CN(C)CCCN=C1C2=CC=CC=C2N(C)C2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern