CAS RN 1793085-74-1
CAS RN 1793085-74-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Cumylphenol-2,6-d2, TRC
CAS: 1793085-74-1 Summenformel: C15H14D2O Molekulargewicht (g/mol): 214.3 IUPAC-Name: 2,6-dideuterio-4-(2-phenylpropan-2-yl)phenol SMILES: CC(C1=CC([2H])=C(O)C([2H])=C1)(C2=CC=CC=C2)C