CAS RN 179388-65-9
IUPAC Name:
1-{[1,1'-biphenyl]-2-yloxy}-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol hydrochloride
Synonyme:
1-{[1,1'-biphenyl]-2-yloxy}-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
374.91
Summenformel:
C21H27ClN2O2
InChi Key:
WWHGFIXWBLHHQB-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
Cl.OC(COC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1)CC(=N)N1CCCCC1
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol-Hydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol-Hydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
1-([1,1'-Biphenyl]-2-yloxy)-4-imino-4-(piperidin-1-yl)butan-2-ol-Hydrochlorid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.