CAS RN 1794970-97-0
CAS RN 1794970-97-0
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
rac Mepindolol-d7, TRC
CAS: 1794970-97-0 Summenformel: C15 D7 H15 N2 O2 Molekulargewicht (g/mol): 269.39 Synonym: 1-[(1-Methylethyl-d7)amino]-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]-2-propanol,1-[(Isopropyl-d7)amino]-3-[(2-methylindol-4-yl)oxy]-2-propanol,(±)-Mepindolol,-d7 Racemic Mepindolol-d7 IUPAC-Name: 1-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-ylamino)-3-[(2-methyl-1H-indol-4-yl)oxy]propan-2-ol SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])(NCC(O)COc1cccc2[nH]c(C)cc12)C([2H])([2H])[2H]