accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 180854-44-8

CH3OOONOOCH3H3CCH3

CAS RN 180854-44-8

IUPAC Name: 1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Synonyme: 1-tert-butyl 2-ethyl 4-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 271.31
Summenformel: C13H21NO5
InChi Key: YAVQLRUBKDCOCI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C1CC(=O)CCN1C(=O)OC(C)(C)C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern