accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1822-73-7

CH2S

CAS RN 1822-73-7

IUPAC Name: (ethenylsulfanyl)benzene
Synonyme: (ethenylsulfanyl)benzene
Molekulargewicht (g/mol): 136.21
Summenformel: C8H8S
InChi Key: GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CSC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern