Learn More
Phenyl-vinylsulfoxid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10521081 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10521081 1 mL Glasflasche 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10521081 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 210150010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Phenyl vinyl sulfide
Namenshinweis 97%
CAS 1822-73-7
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 94°C to 95°C (25.0 mmHg)
Flammpunkt 45°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8S
Strukturformel C6H5SCH=CH2
Brechungsindex 1.5877 to 1.5897
MDL-Nummer MFCD00009646
Menge 1 mL
Beilstein 06, II, 288
Relative Dichte 1.04
Synonym phenyl vinyl sulfide, phenylthioethene, phenyl vinyl sulphide, phenylthio ethylene, vinylthiobenzene, benzene, ethenylthio, vinyl phenyl sulfide, sulfide, phenyl vinyl, vinylsulfanyl benzene, phenyl vinyl thioether
InChI-Schlüssel GMPDOIGGGXSAPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CSC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Ethenylsulfanylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 136.21
PubChem CID 74572
Formelmasse 136.21
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phenyl vinyl sulfide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO– Nur für Forschungszwecke