CAS RN 1831110-70-3
CAS RN 1831110-70-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
3-Brom-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
3-Brom-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
3-Brom-4-(4-isopropoxyphenyl)-1-(triisopropylsilyl)-1H-pyrrol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.