CAS RN 184764-13-4
CAS RN 184764-13-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
1-[2-[(3S)-3-[3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetate, TRC
CAS: 184764-13-4 Summenformel: C28 H24 Cl N O3 Molekulargewicht (g/mol): 457.95 Synonym: [S-(E)]-1-[2-[3-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]ethanone IUPAC-Name: 2-[3-[(3S)-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]phenyl]acetic acid SMILES: O[C@@H](CCc1cccc(CC(=O)O)c1)c2cccc(\C=C\c3ccc4ccc(Cl)cc4n3)c2