CAS RN 1849-01-0
IUPAC Name:
1-methyl-2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Synonyme:
1-methyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Molekulargewicht (g/mol):
148.17
Summenformel:
C8H8N2O
InChi Key:
PYEHNKXDXBNHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CN1C(=O)NC2=CC=CC=C12