Learn More
1-Methyl-2-Benzimidazolinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10472441 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10472441 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10472441 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276500050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Methyl-2-benzimidazolinone
Namenshinweis 98%
CAS 1849-01-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 192°C to 196°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H8N2O
MDL-Nummer MFCD00142654
Menge 5 g
Beilstein 24, IV, 276
Synonym 1-methyl-2-benzimidazolinone, 1-methyl-1h-benzo d imidazol-2 3h-one, 1-methyl-1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-1-methyl, 1-methyl-2,3-dihydro-1h-1,3-benzodiazol-2-one, 1-methyl-3h-1,3-benzodiazol-2-one, n-methylbenzimidazolone, 1-methylbenzimidazolone, n-methylbenzimidazolinone
InChI-Schlüssel PYEHNKXDXBNHQQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C(=O)NC2=CC=CC=C12
IUPAC-Name 3-Methyl-1H-benzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 148.17
PubChem CID 590540
Formelmasse 148.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver