accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 18511-71-2

NBrNBr

CAS RN 18511-71-2

IUPAC Name: 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine
Synonyme: 4,4'-dibromo-2,2'-bipyridine
Molekulargewicht (g/mol): 313.98
Summenformel: C10H6Br2N2
InChi Key: KIIHBDSNVJRWFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrC1=CC(=NC=C1)C1=NC=CC(Br)=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern