accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CClNFFF

CAS RN 18529-09-4

IUPAC Name: 4-chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Synonyme: 4-chloro-2-methyl-7-(trifluoromethyl)quinoline
Molekulargewicht (g/mol): 245.63
Summenformel: C11H7ClF3N
InChi Key: KQXIMYKBHAMAAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(Cl)=C2C=CC(=CC2=N1)C(F)(F)F
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern