CAS RN 185502-41-4
CAS RN 185502-41-4
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
(-)-O-Desmethyl-N,N-bisdesmethyl Tramadol, TRC
CAS: 185502-41-4 Summenformel: C13H19NO2 Molekulargewicht (g/mol): 221.3 Synonym: 3-[(1S,2S)-2-(Aminomethyl)-1-hydroxycyclohexyl]phenol SMILES: OC1=CC=CC([C@]2(O)CCCC[C@@]2([H])CN)=C1