CAS RN 1867-58-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Clomethiazol-Edisylat, LoGiCal
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
2
Clomethiazol-Edisylat, Mikromol™
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.