CAS RN 1873-55-8
IUPAC Name:
3-methylquinolin-1-ium-1-olate
Synonyme:
3-methylquinolin-1-ium-1-olate
Molekulargewicht (g/mol):
159.19
Summenformel:
C10H9NO
InChi Key:
CBGUMTBCWWMBRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C[N+]([O-])=C2C=CC=CC2=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3-Methylchinolin-N-oxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1873-55-8 Summenformel: C10H9NO Molekulargewicht (g/mol): 159.188 MDL-Nummer: MFCD00082650 InChI-Schlüssel: CBGUMTBCWWMBRV-UHFFFAOYSA-N Synonym: 3-methylquinoline n-oxide,3-methylquinoline-n-oxide,3-methylquinoline 1-oxide,3-methylquinolin-1-ium-1-olate,3-methyl-quinoline-1-oxide,3-methylquinolin-1-ol,acmc-1cfdi,qnmo01,3-methyl-1-azanaphthalene n-oxide,3-methyl-1-oxidanidyl-quinolin-1-ium PubChem CID: 7021466 IUPAC-Name: 3-Methyl-1-Oxidochinolin-1-ium SMILES: CC1=CC2=CC=CC=C2[N+](=C1)[O-]