accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 187389-53-3

CH3CH3CH3OOHNOOH3COF

CAS RN 187389-53-3

IUPAC Name: methyl 3-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-5-fluoro-4-oxopentanoate
Synonyme: methyl 3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-5-fluoro-4-oxopentanoate
Molekulargewicht (g/mol): 263.27
Summenformel: C11H18FNO5
InChi Key: MXOOUCRHWJYCAL-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)CC(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CF

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)