Learn More
N-Boc-L-Asparaginsäure-4-Methylester-Fluormethylketon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430477
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15430477 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15430477 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J65812.#0
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ein Caspase-Inhibitor, der die Zelldurchlässigkeit erleichtert
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Boc-L-Asparaginsäure-4-Methylester-Fluoromethylketon wird als neuartiger Boc-D(OMe)-FMK-Inhibitor verwendet, der mit firmeneigener Technologie synthetisiert wird und irreversibel an aktivierte Caspasen bindet, um Apoptose zu blockieren. Es ist nützlich für In-vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-L-aspartic acid 4-methyl ester fluoromethyl ketone
CAS 187389-53-3
Farbe Weiß
Summenformel C11H18FNO5
MDL-Nummer MFCD03453073
Synonym boc-d-fmk, caspase inhibitor iii, boc-asp ome-fluoromethyl ketone, boc-asp ome-fmk, boc-d ome-fmk, methyl 3-tert-butoxycarbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoate, caspase3-inhibitor boc-d-fmk, boc-asp ome-fluoromethylketone, caspase inhibitor iii and boc-d-fmk, 3-tert-butoxy carbonyl amino-5-fluoro-4-oxopentanoic acid methyl ester
Löslichkeitsinformationen Soluble in dry DMSO or DMF at approximately 20mM; Store stock solutions at-20°C.
InChI-Schlüssel MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OC)C(=O)CF
IUPAC-Name Methyl (3S)-5-fluor-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxopentanoat
Molekulargewicht (g/mol) 263.265
Menge 5 mg
PubChem CID 9881695
Formelmasse 263.26
Physikalische Form Pulver