CAS RN 188062-51-3
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
epi-(-)-Strigolactone GR24, TRC
CAS: 188062-51-3 Summenformel: C17H14O5 Molekulargewicht (g/mol): 298.29 Synonym: (3E,3aS,8bR)-3-[[[(2R)-2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl]oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one,[3aS-[3E(S*),3aalpha,8balpha]]-3-[[(2,5-Dihydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)oxy]methylene]-3,3a,4,8b-tetrahydro-2H-indeno[1,2-b]furan-2-one IUPAC-Name: (3E,3aS,8bR)-3-[[(2R)-4-methyl-5-oxo-2H-furan-2-yl]oxymethylidene]-4,8b-dihydro-3aH-indeno[1,2-b]furan-2-one SMILES: CC1=C[C@H](O\C=C\2/[C@@H]3Cc4ccccc4[C@@H]3OC2=O)OC1=O