accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 189628-38-4

H3COFN

CAS RN 189628-38-4

IUPAC Name: 5-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Synonyme: 5-fluoro-2-methoxybenzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 151.14
Summenformel: C8H6FNO
InChi Key: XNCVSNKXADJGOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=C(C=C(F)C=C1)C#N
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern