accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1899-02-1

OHCH3NH3CCH3

CAS RN 1899-02-1

IUPAC Name: N,N,N-trimethylanilinium hydroxide
Synonyme: tetrabutylammonium tribromide hydroxide
Molekulargewicht (g/mol): 153.23
Summenformel: C9H15NO
InChi Key: HADKRTWCOYPCPH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [OH-].C[N+](C)(C)C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern