CAS RN 1904628-12-1
CAS RN 1904628-12-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Apixaban PG Ester-I, TRC
CAS: 1904628-12-1 Summenformel: C28H30N4O6 Molekulargewicht (g/mol): 518.56 Synonym: 2-Hydroxypropyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate IUPAC-Name: 2-hydroxypropyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate SMILES: COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)OCC(C)O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O