accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19141-40-3

CH3(R)OH

CAS RN 19141-40-3

IUPAC Name: (2R)-2-phenylpropan-1-ol
Synonyme: (2R)-2-phenylpropan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol): 136.19
Summenformel: C9H12O
InChi Key: RNDNSYIPLPAXAZ-QMMMGPOBSA-N
SMILES: C[C@@H](CO)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern