CAS RN 19156-54-8
IUPAC Name:
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Synonyme:
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol):
181.23
Summenformel:
C9H9O2S
InChi Key:
TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
[O-]C(=O)C1=CSC2=C1CCCC2
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophen-3-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 19156-54-8 Summenformel: C9H10O2S Molekulargewicht (g/mol): 182.237 MDL-Nummer: MFCD00652575 InChI-Schlüssel: TUZZQEHPGHKGRJ-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylic acid,4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylic acid,4,5,6,7-tetrahydrobenzo b thiophene-3-carboxylicacid,benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro,benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro,4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-3-carboxylic a,4,5,6,7-tetrahydro-benzo b thiophene-3-carboxylicacid PubChem CID: 767738 IUPAC-Name: 4,5,6,7-Tetrahydro-1-Benzothiophen-3-Carbonsäure SMILES: C1CCC2=C(C1)C(=CS2)C(=O)O