CAS RN 193356-17-1
CAS RN 193356-17-1
IUPAC Name:
1-[2-(4-hydroxyphenoxy)ethyl]-4-[(4-methylphenyl)methyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Synonyme:
1-[2-(4-hydroxyphenoxy)ethyl]-4-[(4-methylphenyl)methyl]piperidin-4-ol hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol):
377.91
Summenformel:
C21H28ClNO3
InChi Key:
WFFZHKKSIDENAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
Cl.CC1=CC=C(CC2(O)CCN(CCOC3=CC=C(O)C=C3)CC2)C=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Tocris Bioscience™ Co 101244 hydrochloride
CAS: 193356-17-1 Summenformel: C21H28ClNO3