accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CHNSHNCH3CH3NH3C

CAS RN 1934-16-3

IUPAC Name: 3,7-bis(ethylamino)-2,8-dimethyl-5λ⁴-phenothiazin-5-ylium chloride
Synonyme: new methylene blue
Molekulargewicht (g/mol): 347.91
Summenformel: C18H22ClN3S
InChi Key: NZYCYASKVWSANA-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Cl-].CCNC1=CC2=[S+]C3=CC(NCC)=C(C)C=C3N=C2C=C1C
Farbe 
  • (1)
Güte 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern