CAS RN 19363-99-6
IUPAC Name:
3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
Synonyme:
3-iodopyrazolo[1,5-a]pyridine
Molekulargewicht (g/mol):
244.04
Summenformel:
C7H5IN2
InChi Key:
PNNARKUCAKULAL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
IC1=C2C=CC=CN2N=C1