CAS RN 19549-74-7
CAS RN 19549-74-7
IUPAC Name:
3,5-dimethylheptan-3-ol
Synonyme:
3,5-dimethylheptan-3-ol
Molekulargewicht (g/mol):
144.26
Summenformel:
C9H20O
InChi Key:
NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CCC(C)CC(C)(O)CC
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
3,5-Dimethyl-3-heptanol, erythro + threo, +98 %, Thermo Scientific™
CAS: 19549-74-7 Summenformel: C9H20O Molekulargewicht (g/mol): 144.26 MDL-Nummer: MFCD00046585 InChI-Schlüssel: NOSOEGQGQOMHBF-UHFFFAOYNA-N Synonym: 3,5-dimethyl-3-heptanol,3-heptanol, 3,5-dimethyl,3,5-dimethyl-3-heptanol, erythro + threo,acmc-20ance,4-heptanol,3,5-dimethyl,ethyl methyl 2-methylbutyl carbinol PubChem CID: 140546 IUPAC-Name: 3,5-Dimethylheptan-3-ol SMILES: CCC(C)CC(C)(O)CC