CAS RN 1973402-05-9
CAS RN 1973402-05-9
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
von
3
Ergebnisse
1
N-[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazin-7-carboxamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
N-[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazin-7-carboxamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
3
N-[(2,4-Difluorphenyl)methyl]-1,8-dihydro-9-hydroxy-2-[(1R)-3-hydroxy-1-methylpropyl]-1,8-dioxo-2H-pyrido[1,2-a]pyrazin-7-carboxamid, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.