accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 19781-72-7

H3COCH3

CAS RN 19781-72-7

IUPAC Name: henicosan-11-one
Synonyme: henicosan-11-one
Molekulargewicht (g/mol): 310.57
Summenformel: C21H42O
InChi Key: DOACSXJVHDTDSG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCCCCC
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern