accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1984-23-2

ONONC

CAS RN 1984-23-2

IUPAC Name: 1-isocyano-4-nitrobenzene
Synonyme: 1-isocyano-4-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 148.12
Summenformel: C7H4N2O2
InChi Key: WQFPYEBGLBCQOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]#[C-]
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern