accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFOBr

CAS RN 2003-10-3

IUPAC Name: 2-bromo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
Synonyme: 2-bromo-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 267.05
Summenformel: C9H6BrF3O
InChi Key: TZIYNLSEBAYCBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)CBr
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern