CAS RN 200626-61-5
CAS RN 200626-61-5
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1-(2,4-Dichlorbenzoyl)-1H-benzotriazol, TRC
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
2
ITSA-1, MedChemExpress
MedChemExpress ITSA-1 is an activator of histone deacetylase (HDAC), and counteract trichostatin A (TSA)-induced cell cycle arrest, histone acetylation, and transcriptional activation.