accessibility menu, dialog, popup

UserName

BrON

CAS RN 20099-89-2

IUPAC Name: 4-(2-bromoacetyl)benzonitrile
Synonyme: 4-(2-bromoacetyl)benzonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 224.06
Summenformel: C9H6BrNO
InChi Key: LJANCPRIUMHGJE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (3)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (2)