accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3ONH2NHOFCH3SOOHO

CAS RN 202825-45-4

IUPAC Name: 2-[({4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methyl)amino]propanamide; methanesulfonic acid
Synonyme: 2-[({4-[(2-fluorophenyl)methoxy]phenyl}methyl)amino]propanamide; methanesulfonic acid
Molekulargewicht (g/mol): 398.45
Summenformel: C18H23FN2O5S
InChi Key: CHQVNINIGBRKGZ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CS(O)(=O)=O.CC(NCC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2F)C=C1)C(N)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern