accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 2031-90-5

2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H2H

CAS RN 2031-90-5

IUPAC Name: (²H₁₂)pentane
Synonyme: (²H₁₂)pentane
Molekulargewicht (g/mol): 84.22
Summenformel: C5H12
InChi Key: OFBQJSOFQDEBGM-HYVJACIRSA-N
SMILES: [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (4)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)