accessibility menu, dialog, popup

UserName

FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFI

CAS RN 2043-54-1

IUPAC Name: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-12-iodododecane
Synonyme: 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-12-iodododecane
Molekulargewicht (g/mol): 674.04
Summenformel: C12H4F21I
InChi Key: HVWXRMINOYZYCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCI

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern