accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 20469-61-8

H3COCH3H3CH3C

CAS RN 20469-61-8

IUPAC Name: 1-methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
Synonyme: 1-methoxy-2,3,5-trimethylbenzene
Molekulargewicht (g/mol): 150.22
Summenformel: C10H14O
InChi Key: AWONIZVBKXHWJP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC(C)=CC(C)=C1C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern