accessibility menu, dialog, popup

UserName

Cl

CAS RN 2051-60-7

IUPAC Name: 2-chloro-1,1'-biphenyl
Synonyme: aroclor 1232 o-chlorodiphenyl 2-chlorodiphenyl
Molekulargewicht (g/mol): 188.65
Summenformel: C12H9Cl
InChi Key: LAXBNTIAOJWAOP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern