CAS RN 2060007-34-1
CAS RN 2060007-34-1
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
[5-(Pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]methanamine Trihydrochloride, TRC
CAS: 2060007-34-1 Summenformel: C9H10N4 • 3HCl Molekulargewicht (g/mol): 283.59 IUPAC-Name: (5-(pyridin-2-yl)-1H-imidazol-2-yl)methanamine trihydrochloride SMILES: NCC(N1)=NC=C1C2=CC=CC=N2.Cl.Cl.Cl