accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 206258-97-1

CH3OONClBr

CAS RN 206258-97-1

IUPAC Name: ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Synonyme: ethyl 8-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 314.56
Summenformel: C12H9BrClNO2
InChi Key: MLHAFVCMBUQWKC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CN=C2C(Br)=CC=CC2=C1Cl
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern