CAS RN 20649-42-7
CAS RN 20649-42-7
IUPAC Name:
—
Synonyme:
—
Molekulargewicht (g/mol):
—
Summenformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
trans-Ferulaldehyde, TRC
CAS: 20649-42-7 Summenformel: C10H10O3 Molekulargewicht (g/mol): 178.18 Synonym: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propenal,(2E)-4-Hydroxy-3-methoxycinnamaldehyde,(E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylaldehyde,(E)-3-(4-Hydroxy-m-methoxyphenyl)prop-2-enal,(E)-Coniferaldehyde,(E)-Coniferyl aldehyde,(E)-Ferulaldehyde,4-Hydroxy-3-methoxy-trans-cinnamaldehyde,E-Coniferyl aldehyde,trans-Coniferaldehyde,trans-Coniferyl Aldehyde IUPAC-Name: (E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enal SMILES: COc1cc(\C=C\C=O)ccc1O