accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 20666-12-0

NH2NNHOONa

CAS RN 20666-12-0

IUPAC Name: sodium 8-amino-4-oxo-3,4-dihydrophthalazin-1-olate
Synonyme: sodium 8-amino-4-oxo-3H-phthalazin-1-olate
Molekulargewicht (g/mol): 199.15
Summenformel: C8H6N3NaO2
InChi Key: GBOXDRMCEVPUSV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].NC1=C2C([O-])=NNC(=O)C2=CC=C1
Reinheit (%) 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern