accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NCH3OBr

CAS RN 207986-25-2

IUPAC Name: 2-bromo-1-[4-(diethylamino)phenyl]ethan-1-one
Synonyme: 2-bromo-1-[4-(diethylamino)phenyl]ethanone
Molekulargewicht (g/mol): 270.17
Summenformel: C12H16BrNO
InChi Key: ALTMCDJIFXTEPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)C1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern