CAS RN 208113-95-5
CAS RN 208113-95-5
IUPAC Name:
(3S)-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpentanoate
Synonyme:
(3S)-3-(methoxycarbonyl)-4-methylpentanoate
Molekulargewicht (g/mol):
173.19
Summenformel:
C8H13O4
InChi Key:
VHOGSWBAPDPWTG-LURJTMIESA-M
SMILES:
COC(=O)[C@@H](CC([O-])=O)C(C)C
1
–
1
von
1
Ergebnisse